Cubrebotas Tyvek® 500, modelos POBA/POB0
Proveedor: DuPont
TYPOB0SWH00020 TYPOBASWH00020
113-0489EA 396 EUR
113-0489 113-0490
Cubrebotas Tyvek® 500, modelos POBA/POB0
Prendas desechables
Especialmente diseñadas para usar con ropa Tyvek®, estas fundas para botas hasta la rodilla pueden ayudar a ofrecer una protección mejorada para las partes del cuerpo que están más expuestas a sustancias peligrosas.
  • Tejido libre de pelusa
  • La parte superior elástica y las ataduras de fijación
  • Costuras internas cosidas
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
  • Con o sin suela antideslizante
Las prendas Tyvek® están compuestas de PE de alta densidad hilado por flash, proporcionando un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. El tejido es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos y aerosoles a base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras (hasta 1 micrón de tamaño). Las aplicaciones típicas incluyen manejo farmacéutico, protección química, reducción/remediación de plomo y asbesto, mantenimiento general/operaciones, pintura en aerosol y limpieza general.
One size fits all.
Certificaciones: EU 2016/425; Cat III, Tipo PB [6-B]; EN 14126.
Envase: 200 per box, bulk packed.