Cubrezapatos, BioClean SafeStep NSO™
Proveedor: Nitritex
NSO016 NSO018
113-2253EA 383 EUR
113-2253 113-2252
Cubrezapatos, BioClean SafeStep NSO™
Prendas desechables
These shoe covers are made of a non woven PP fabric with an elastomer coating. They are processed in a cleanroom environment to ensure compatibility with ISO Class 5 operating conditions.
  • Resistente al deslizamiento
  • Bajos niveles de desprendimiento de partículas
  • Elasticado
Apto para su uso en entornos de clase 100, ISO 5, M3.5.
Longitud: 400 o 455 mm
Altura: 170 mm
Grosor: 0,14 mm
Elongación: máx. 120%.
Envase: 100 piezas por bolsa interior sellada; una bolsa interior por bolsa exterior sellada; cuatro bolsas exteriores por caja (400 piezas).