Monos, Spacel 2000 EBJ, PE
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
4180130/2 4180130/3 4180130/4 4180130/6
113-1620EA 0 EUR
113-1620 113-1621 113-1622 113-1624
Monos, Spacel 2000 EBJ, PE
Prendas desechables
Mono de PE con capucha y cremallera para protección contra situaciones de bajo riesgo en el entorno de trabajo; por ejemplo contra contaminantes cuyo efecto pueda ser eliminado (productos de limpieza que no sean agresivos, productos de limpieza diluidos, etc.) o en malas condiciones climáticas o en trabajos de limpieza industrial.
  • Bandas elásticas en muñecas y tobillos para un ajuste especialmente fijo
  • Ajuste perfecto con banda elástica en la espalda
  • Sellado 'Spaseal', sin costuras, para mejor protección
Grosor: 50 µm
Color: azul
Certificaciones: EN 340, Cat. I