Monos, KLEENGUARD* A40
Proveedor: KIMBERLY CLARK
9794 9793 9792 9795 9790 9791
113-7936EA 302 EUR
113-7936 113-7935 113-7934 113-7937 113-7945 113-7933
Monos, KLEENGUARD* A40
Prendas desechables
Monos con capucha y cremallera, de largo completo, fabricados en material ultrafuerte, sin silicona, antiestático. Protegen contra salpicaduras de productos químicos y partículas.
  • Película laminada que proporciona alta protección contra numerosos productos químicos (tipo 6)
  • >99% impermeable a partículas de más de 1 µm (tipo 5)
  • Fuertes costuras triples que aumentan la resistencia a la rotura
  • Capucha que permite un buen ajuste de la mascarilla y libertad de movimiento
  • Excepcionalmente libre de pelusas
Especialmente adecuados para entornos críticos enMore Product Information