Monos, Proshield® 4 Practik, modelo CHO5
Proveedor: DuPont
TYPCHO5SWH00/M
113-3889EA 0 EUR
113-3889
Monos, Proshield® 4 Practik, modelo CHO5
Prendas desechables
Estas prendas están hechas de un tejido de polietileno microperforado sin tejer de propiedad de DuPont. Los monos ProShield® 4 Practik son cómodos porque el material está microperforado para permitir el paso libre del aire y el vapor de agua.
  • Capucha, cremallera de nylon y solapa
  • Muñecas, tobillos, cara y cintura (espalda) elásticos
  • Costuras cosidas
  • Tratada antiestáticamente para su comodidad (no según EN 1149-5)
  • No está certificado por la CE como ropa de protección química
Ropa de trabajo ideal para bricolaje, mantenimiento general y limpieza, fabricación y otras aplicaciones no peligrosas, así como una prenda reutilizable para los visitantes.
Color: Blanco
Peso: 41,5 g/m²
Certificaciones: Cat. I