Chemical resistant overalls, Tyvek® 500 Xpert, models CHF5 / CHF5a
Proveedor: DuPont
TYCHF5SGR2X010 TYCHF5SBUSM010 TYCHF5SGRSM010 TYCHF5SGRMD010 TYCHF5SGRLG010 TYCHF5SGRXL010 TYCHF5SBUMD010 TYCHF5SBULG010 TYCHF5SBUXL010 TYCHF5SBU2X010 TYCHF5SWHLG01P TYCHF5SWHSM01P TYCHF5SWHMD01P TYCHF5SWHXL01P TYCHF5SWH2X01P TYCHF5SWH3X01P TYCHF5SWH2X01B TYCHF5SWHXL01B TYCHF5SWHSM01B TYCHF5SWH3X01B TYCHF5SWHMD01B TYCHF5SWHLG01B TYCHF5SBU3X010 TYCHF5SGR3X010 TYCHF5SWH4X01P TYCHF5SWH5X01P TYCHF5SWH6X01P TYCHF5SWH7X01P
113-3868EA 373 EUR
113-3868 113-3869 113-3864 113-3865 113-3866 113-3867 113-3870 113-3871 113-3872 113-3873 113-6062 113-6060 113-6061 113-6063 113-6064 113-6065 113-8343 113-8342 113-8339 113-8344 113-8340 113-8341 113-9682 113-9683 DUPOTYCHF5SWH4X01P DUPOTYCHF5SWH5X01P DUPOTYCHF5SWH6X01P DUPOTYCHF5SWH7X01P
Chemical resistant overalls, Tyvek® 500 Xpert, models CHF5 / CHF5a
Prendas desechables
Estos monos Tyvek® están compuestos de polietileno de alta densidad hilado a presión, proporcionando un equilibrio ideal de protección, durabilidad y confort. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras (hasta 1 micrón de tamaño).
  • El tejido de revestimiento ultrabajo es robusto pero ligero (<180 g por prenda)
  • Capucha de 3 piezas para un ajuste óptimo a la cabeza y la cara al girar
  • Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos, así como cintura elástica pegada
  • Amplia área de la entrepierna para libertad de movimiento; costuras externas cosidas
  • Muy baja fuga hacia el interior gracias al diseño optimizado
  • El embalaje ecológico opcional reduce los residuos y el consumo de energía
Las aplicaciones típicas de los monos Tyvek® 500 Xpert incluyen las que se encuentran en la manipulación farmacéutica, el procesamiento químico, la industria del petróleo y el gas, el mantenimiento y las operaciones generales, la pintura automática en aerosol y muchas otras.
Peso: 41,5 g / m² (blanco), 44 g / m² (azul y verde)
Color: Azul, verde o blanco
Certificaciones: Tipo 5-B/6-B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126; Cat. III.
Envase: 1 prenda estándar + 1 manual de usuario por bolsa de plástico. Eco 25 prendas + 1 manual de usuario por cada pack.