Monos resistentes a productos químicos y al calor, Tyvek® 600 Plus
Proveedor: DuPont
TYCHA5TWHSM010 TYCHA5TWHMD010 TYCHA5TWHLG010 TYCHA5TWHXL010 TYCHA5TWH2X010 TYCHA5TWH3X010 TYCHA5TWHLG008 TYCHA5TWHMD008 TYCHA5TWHSM008 TYCHA5TWHXL008 TYCHA5TWH2X008 TYCHA5TWH3X008 TYCHA5TGRMD010 TYCHA5TGRLG010 TYCHA5TGR2X010 TYCHA5TGRXL010 TYCHA5TWH4X010 TYCHA5TWH7X010 TYCHA5TWH5X010 TYCHA5TWH6X010 TYCHA5TGRSM010 TYCHA5TGR5X010 TYCHA5TGR6X010 TYCHA5TGR7X010 TYCHA5TGR3X010 TYCHA5TGR4X010 TYCHA5TWHXS010 TYCHA5TWH4X008 TYCHA5TWH5X008 TYCHA5TWH6X008 TYCHA5TWH7X008 TYCHA5TWHXS008 TYCHA5TGRXS010
113-3874EA 349 EUR
113-3874 113-3875 113-3876 113-3877 113-3878 113-3879 113-3894 113-3893 113-3892 113-3895 113-3896 113-3897 113-9701 113-9702 113-9704 113-9703 DUPOTYCHA5TWH4X010 DUPOTYCHA5TWH7X010 DUPOTYCHA5TWH5X010 DUPOTYCHA5TWH6X010 DUPOTYCHA5TGRSM010 DUPOTYCHA5TGR5X010 DUPOTYCHA5TGR6X010 DUPOTYCHA5TGR7X010 DUPOTYCHA5TGR3X010 DUPOTYCHA5TGR4X010 DUPOTYCHA5TWHXS010 DUPOTYCHA5TWH4X008 DUPOTYCHA5TWH5X008 DUPOTYCHA5TWH6X008 DUPOTYCHA5TWH7X008 DUPOTYCHA5TWHXS008 DUPOTYCHA5TGRXS010
Monos resistentes a productos químicos y al calor, Tyvek® 600 Plus
Prendas desechables
Estos monos Tyvek® están fabricados de polietileno de alta densidad no tejido hilado por evaporación, lo que proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Tyvek® es permeable al vapor de agua y de aire y, al mismo tiempo, repele los aerosoles los líquidos con agua. Ofrece una barrera de protección excelente frente a partículas finas y fibras (de hasta 1 micra de tamaño).
  • Tejido resistente y ligero que genera muy pocas pelusas (250 g por prenda)
  • Con capucha; elásticos en cara, muñecas y tobillos (tunelizados), elástico pegado en la cintura
  • Cremallera Tyvek® y solapa para una mayor protección
  • Solapa autoadhesiva en la barbilla para un sellado hermético del traje a la máscara
  • Las presillas elásticas para los pulgares evitan que las mangas se suban
  • Costuras cosidas y selladas para una mayor protección y resistencia
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
  • CHA6: Con calcetines integrados y solapa adicional para botas hasta la rodilla
Las aplicaciones típicas incluyen: trabajos de mantenimiento y desmantelamiento en la industria nuclear, fabricación farmacéutica o en laboratorios de investigación y bioseguridad, así como en aplicaciones médicas y cuando esté expuesto a peligros biológicos.
Gramaje: 41,5 g/m² (blanco); 44 g/m² (verde).
Certificaciones: Tipo 4B/5/6, EN 1149, EN 14126:2003, Categoría III.
Envase: Empaquetado individualmente con una etiqueta de tamaño en cada bolsa.