Pantalones, Tyvek® 500, modelo PT31L0
Proveedor: DuPont
TYPT31SWHLG005 TYPT31SWHMD005 TYPT31SWHXL005 TYPT31SWH2X005
113-0481EA 348 EUR
113-0481 113-0482 113-0483 113-0484
Pantalones, Tyvek® 500, modelo PT31L0
Ropa de trabajo
Especialmente diseñados para su uso con prendas de Tyvek®, estos pantalones pueden ayudar a ofrecer una mayor protección para las partes del cuerpo que están más expuestas a sustancias peligrosas. Los pantalones Tyvek® 500 están compuestos de polietileno de alta densidad hilado con flash, lo que proporciona un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras (hasta 1 micrón de tamaño).
  • Tejido libre de pelusa
  • Sin bolsillos
  • Cintura elástica, sin elástico en los tobillos
  • Costuras internas cosidas
Las aplicaciones incluyen la manipulación de productos farmacéuticos, la protección química, la reducción/remediación del plomo y el amianto, el mantenimiento/operaciones generales, la pintura en aerosol y la limpieza general, entre muchas otras.
Color: Blanco
Peso: 41 g/m²
Certificaciones: (EU) 2016/425; Cat III, Tipo PB [6-B]; EN 14126
Envase: 50 por caja, empaquetado a granel.