Monos, Monotex®, PP
Proveedor: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30733-00 30734-00 30735-00
114-3425EA 4 EUR
114-3425 114-3426 114-3427
Monos, Monotex®, PP
Prendas desechables
El mono está fabricado con PP 100% y garantiza una protección frente a partículas de polvo o suciedad gruesas, no agresivas y no tóxicas. Incluye una capucha con banda elástica, cremallera con solapa protectora, y puños y tobillos elásticos.
  • Material cómodo y transpirable
  • Ideal como mono para visitantes
  • No debe utilizarse en áreas peligrosas
Color: blanco
Certificaciones: Referencia I
Envase: Individually packed.