Monos, Tritex® pro, SMS
Proveedor: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30753-90 30754-90 30755-90
113-0654EA 162 EUR
113-0654 113-0655 113-0656
Monos, Tritex® pro, SMS
Prendas desechables
Mono fabricado con material SMS de tres capas, resistente, transpirable y antiestático. Este mono protector ofrece una gran comodidad en todas las áreas de trabajo.
  • Capucha con cordón elástico
  • Tira para cubrir la cremallera
  • Cintura, mangas y piernas elásticas
El mono es adecuado para su uso en actividades de producción y embotellado en el sector alimentario, farmacéutico o cosmético, así como para la producción y el procesamiento en el sector químico y veterinario, etc.
Color: blanco.
Certificaciones: CE 0624, Cat. III, tipo 5 + 6