VWR®, Monos, PP, Cuello de camisa
Proveedor: VWR Collection
113-8258EA 168 EUR
113-8258 113-8259 113-8260 113-8292
VWR®, Monos, PP, Cuello de camisa
Prendas desechables
Monos fabricados con tejido no tejido de PP. Ideales para aplicaciones no críticas.
  • Cuello de camisa, mangas y piernas largas
  • Costuras selladas y cierre con cremallera
  • Cintura, puños y tobillos elásticos
Densidad: 40 g/m²
Color: blanco