VWR®, Monos, PP, con capucha
Proveedor: VWR Collection
113-8261EA 183 EUR
113-8261 113-8262 113-8263 113-8264 113-8293
VWR®, Monos, PP, con capucha
Prendas desechables
Monos con capucha fabricados con tejido no tejido de PP. Ideales para aplicaciones no críticas.
  • Capucha, mangas y piernas más largas
  • Cintura, puños y tobillos elásticos
  • Costuras selladas y cierre con cremallera
Densidad: 40 g/m²
Color: blanco