VWR®, Manguitos protectores, LDPE/LLDPE
Proveedor: VWR Collection
113-8256EA 18.7 EUR
113-8256 113-8257
VWR®, Manguitos protectores, LDPE/LLDPE
Prendas desechables
Manguitos protectores fabricados con 65% de LDPE y 35% de LLDPE.
  • Puños elásticos
  • Disponible en dos colores
Ø × L: 200 × 400 mm