Columnas tipo Vigreux
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05130201 05130303 05130304 05130503 05130504 05130301
201-3216EA 60.4 EUR
201-3216 201-0351 201-3215 201-1001 201-1173 201-1000
Columnas tipo Vigreux
Componentes para destilación Columnas destiladoras
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Sin camisa externa. Alterna hendiduras horizontales y diagonales.