Columnas capilares BP5
Proveedor: Trajan Scientific and Medical
054167 054168 054177 054178 054180 054182 054183 054184 054186 054195 054199 054188 054189 054196 054203 054216
558-0141EA 420 EUR
558-0141 558-0142 568-0132 558-0152 568-0134 558-0144 558-0145 558-0146 558-0154 558-0160 568-0140 568-0135 568-0136 568-0137 568-0141 568-0144
Columnas capilares BP5
Columnas de cromatografía
Una fase de uso general con características excelentes de temperatura alta. Columna popular utilizada para una gran variedad de aplicaciones.
5% fenilo/95% dimetilpolisiloxano.
Temperatura máx.: 340 °C.
Apta para el reemplazo de: CP-Sil 8CB, DB-5, HP-5, MDN-5, PTE-5, Rtx-5, SPB-5 y Ultra-2, VB-5, ZB-5.