Columnas para HPLC Purospher®
Proveedor: Merck
1.50141.0001 1.50142.0001 1.50144.0001 1.50167.0001 1.50168.0001 1.50169.0001 1.50798.0001 1.50799.0001 1.51384.0001
1.50141.0001EA 550 EUR
1.50141.0001 1.50142.0001 1.50144.0001 1.50167.0001 1.50168.0001 1.50169.0001 1.50798.0001 1.50799.0001 1.51384.0001
Columnas para HPLC Purospher®
Columnas de cromatografía
Purospher® RP-18 está diseñado para la separación de compuestos básicos problemáticos con sencillos eluyentes neutros. Además, Purospher® RP-18 permite la separación de compuestos hidrófilos con una fase móvil acuosa. Purospher® RP-18 se basa en un sílice de alta pureza, sin metal. La modificación química de múltiples pasos y la desactivación de la superficie y el encapsulamiento polar permiten la elución de compuestos básicos y quelantes con una excelente simetría de picos. Purospher® RP-18 no es apto para la separación de compuestos ácidos. La buena estabilidad química de Purospher® RP-18 permite el uso de condiciones de fase móvil con pH 8 durante un largo período de tiempo.
Purospher® RP-18e es una columna para HPLC versátil y de alta pureza que produce excelentes formas de pico, diseñada tanto para la separación de compuestos básicos con eluyentes neutros simples como la elución de compuestos fuertemente ácidos. Las excelentes separaciones en un período de tiempo menor con una óptima simetría de picos suponen un ahorre de tiempo y dinero. El excelente equilibrio de Purospher® RP-18 con cápsula para extremos en la suma de sus propiedades cromatográficas es la clave para mejorar las separaciones de muestras complejas con eluyentes más neutros y simples. La buena estabilidad química de Purospher® RP-18 con cápsula para extremos permite el uso de condiciones de fase móvil con pH 8 durante un largo período de tiempo.
Los cartuchos LiChroCART® requieren el soporte de columna de cartucho manu-CART® (ref. 1.51486.0001) que se puede utilizar como soporte para una columna de cartucho con una columna de protección de 4×4 mm o sin ella.