Columnas de HPLC, LiChrospher®
Proveedor: Merck
1.50148.0001 1.50149.0001 1.50154.0001 1.50155.0001 1.50156.0001 1.50158.0001 1.50159.0001 1.50316.0001 1.50329.0001 1.50377.0001 1.50477.0001 1.50734.0001 1.50742.0001 1.50820.0001 1.50822.0001 1.50823.0001 1.50824.0001 1.50825.0001 1.50826.0001 1.50827.0001 1.50828.0001 1.50829.0001 1.50830.0001 1.50832.0001 1.50833.0001 1.50834.0001 1.50836.0001 1.50837.0001 1.50838.0001 1.50839.0001 1.50840.0001 1.50842.0001 1.50843.0001 1.50845.0001 1.50847.0001 1.50848.0001 1.50858.0001 1.50892.0001 1.50930.0001 1.50931.0001 1.50936.0001 1.50937.0001 1.50942.0001 1.50943.0001 1.50945.0001 1.50955.0001 1.50956.0001 1.50957.0001 1.50958.0001 1.50959.0001 1.50960.0001 1.50962.0001 1.50963.0001 1.50981.0001 1.50982.0001 1.50983.0001 1.50984.0001 1.50987.0001 1.50993.0001 1.50995.0001 1.50549.0001 1.50550.0001 1.50573.0001 1.50574.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50579.0001 1.50580.0001 1.50581.0001 1.50582.0001 1.50583.0001 1.50636.0001 1.50547.0001 1.50641.0001 1.50642.0001 1.50545.0001 1.50546.0001 1.50600.0001 1.50601.0001 1.50602.0001 1.50603.0001 1.50604.0001 1.50605.0001 1.50635.0001 1.50638.0001 1.50639.0001 1.50641.1003 1.50823.1003 1.50833.1003 1.50155.1003 1.50600.1003 1.50602.1003 1.50640.1003 1.50154.1003 1.50159.1003 1.50545.1003 1.50377.1003 1.50477.1003 1.50573.1003 1.50574.1003
1.50148.0001EA 437 EUR
1.50148.0001 1.50149.0001 1.50154.0001 1.50155.0001 1.50156.0001 1.50158.0001 1.50159.0001 1.50316.0001 1.50329.0001 1.50377.0001 1.50477.0001 1.50734.0001 1.50742.0001 1.50820.0001 1.50822.0001 1.50823.0001 1.50824.0001 1.50825.0001 1.50826.0001 1.50827.0001 1.50828.0001 1.50829.0001 1.50830.0001 1.50832.0001 1.50833.0001 1.50834.0001 1.50836.0001 1.50837.0001 1.50838.0001 1.50839.0001 1.50840.0001 1.50842.0001 1.50843.0001 1.50845.0001 1.50847.0001 1.50848.0001 1.50858.0001 1.50892.0001 1.50930.0001 1.50931.0001 1.50936.0001 1.50937.0001 1.50942.0001 1.50943.0001 1.50945.0001 1.50955.0001 1.50956.0001 1.50957.0001 1.50958.0001 1.50959.0001 1.50960.0001 1.50962.0001 1.50963.0001 1.50981.0001 1.50982.0001 1.50983.0001 1.50984.0001 1.50987.0001 1.50993.0001 1.50995.0001 1.50549.0001 1.50550.0001 1.50573.0001 1.50574.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50579.0001 1.50580.0001 1.50581.0001 1.50582.0001 1.50583.0001 1.50636.0001 1.50547.0001 1.50641.0001 1.50642.0001 1.50545.0001 1.50546.0001 1.50600.0001 1.50601.0001 1.50602.0001 1.50603.0001 1.50604.0001 1.50605.0001 1.50635.0001 1.50638.0001 1.50639.0001 1.50641.1003 1.50823.1003 1.50833.1003 1.50155.1003 1.50600.1003 1.50602.1003 1.50640.1003 1.50154.1003 1.50159.1003 1.50545.1003 1.50377.1003 1.50477.1003 1.50573.1003 1.50574.1003
Columnas de HPLC, LiChrospher®
Columnas de cromatografía
LiChrospher® es un sílice esférico fiable y versátil de Merck producido tradicionalmente. LiChrospher® está disponible con diferentes modificaciones.
LiChrospher® Si 60 y Si 100 son sorbentes de sílice esférico versátiles para HPLC, para la cromatografía de fase normal.
LiChrospher® CN posee propiedades polares e hidrófobas, por lo que puede utilizarse como una alternativa menos polar que LiChrospher® Si 60 en aplicaciones de fase normal o como una alternativa menos hidrófoba que LiChrospher® RP-8 en aplicaciones de fase reversa. Además, la posibilidad de las interacciones con cargas selectivas lo hace aún más versátil.
LiChrospher® NH₂ posee propiedades polares e hidrófobas y se puede utilizar para la fase normal, la fase reversa y la cromatografía de intercambio de iones. Entre las aplicaciones típicas se encuentran las separaciones de carbohidratos mediante la cromatografía de fase reversa o la separación de nucleótidos mediante la cromatografía de intercambio de iones.
LiChrospher® DIOL posee propiedades polares e hidrófobas, por lo que puede utilizarse como una alternativa menos polar que LiChrospher® Si 60 en aplicaciones de fase normal o como una alternativa menos hidrófoba que LiChrospher® RP-8 en aplicaciones de fase reversa. LiChrospher® DIOL también es apto para la cromatografía por exclusión.
LiChrospher® RP-select B es un gel de sílice esférico altamente reproducible y producido tradicionalmente con propiedades de fase reversa. Este sorbente es muy apto para la separación de compuestos básicos, además de poseer buenas propiedades para la determinación de compuestos neutros y ácidos.
LiChrospher® RP-8, RP-18 y RP-18 con cápsula para extremos son sorbentes de gel de sílice esférico fiable y versátil, producido tradicionalmente con propiedades de fase reversa. Son muy aptos para la separación de compuestos neutros, ácidos y básicos débiles.
LiChrospher® WP 300 RP-18 es una columna para HPLC altamente selectiva y fiable para la separación de péptidos y proteínas de bajo peso molecular. LiChrospher® WP 300 RP-18 permite la separación sin residuos de compuestos básicos y es perfecta para la separación de tRNA.
LiChrospher® PAH es una columna para HPLC altamente eficiente y selectiva, especialmente diseñada para la separación de alta resolución de 16 PAH (hidrocarburos policíclicos aromáticos), según EPA 610 y 550, además del benzopireno y perileno.
Los cartuchos LiChroCART® (2, 3, 4, 4,6 mm I-Ø) requieren el uso del soporte para cartuchos manuCART® 1.51486.0001.
Los cartuchos LiChroCART® (10×250 mm) requieren el uso del soporte para cartuchos manuCART® 1.51419.0001.
Los cartuchos de protección se conectan a los cartuchos LiChroCART® a través del soporte para cartuchos manu-CART® 1.51486.0001.
LiChrospher® RP-8, RP-18 and RP-18 endcapped are highly reproducible and versatile traditionally produced spherical silica gel sorbents with reversed phase properties. They are well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds.