Columnas de HPLC, LiChrosorb®
Proveedor: Merck
1.50318.0001 1.50332.0001 1.50333.0001 1.50334.0001 1.50388.0001 1.50432.0001 1.50433.0001 1.51343.0001 1.51345.0001 1.51349.0001 1.51351.0001 1.51353.0001 1.51354.0001 1.51355.0001 1.51356.0001 1.51902.0001 1.51903.0001
1.50318.0001EA 816 EUR
1.50318.0001 1.50332.0001 1.50333.0001 1.50334.0001 1.50388.0001 1.50432.0001 1.50433.0001 1.51343.0001 1.51345.0001 1.51349.0001 1.51351.0001 1.51353.0001 1.51354.0001 1.51355.0001 1.51356.0001 1.51902.0001 1.51903.0001
Columnas de HPLC, LiChrosorb®
Columnas de cromatografía
LiChrosorb® es uno de los materiales más importantes de empaquetamiento de HPLC. Se trata de un gel de sílice de gran porosidad y partículas irregular, producido con poros de un tamaño entre 60 y 100 Å. Las columnas para HPLC LiChrosorb® están disponibles tanto en formato de cartucho que necesita conectores reutilizables como en formato de columna conectada completa.
Si son necesarias unas columnas de protección, utilice los cartuchos de protección LiChrospher® indicados en la sección LiChrospher®.