Columnas del HPLC, preparativas Chromolith®
Proveedor: Merck
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
1.25251.0001EA 12130 EUR
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
Columnas del HPLC, preparativas Chromolith®
Columnas de cromatografía
Las fases estacionarias monolíticas Chromolith® Prep son fases nuevas de sílice ultrapuro, que toma sus propiedades especiales de una estructura de poros bimodal. Esta estructura es una propiedad característica de la nueva tecnología 'Sol-Gel' y consta de dos tipos de poros: macroporos y mesoporos. Los mesoporos, con un diámetro medio de 12 nm, forman la fina estructura porosa en el interior de la columna y proporcionan una gran superficie de contacto en la que se produce la adsorción de los compuestos finales.
Los grandes macroporos, con un diámetro medio de 3 µm, forman una densa red de poros y permiten una alta velocidad de flujo, debido a la baja resistencia. La excelente accesibilidad resultante de los mesoporos (porosidad total > 80%) garantiza una rápida adsorción y desorción, gracias a la reducida longitud de difusión. Esto redunda en una velocidad de separación superior y, por lo tanto, en aumento importante de la productividad.
Para operar una columna monolítica es necesario asegurarse de que el flujo no atraviesa la zona de paredes. Por ello, el monolito está revestido de un material polimérico (PEEK especial) y puede conectarse directamente a cada sistema HPLC como una columna 'lista para usar'.