Columnas de HPLC en fase inversa, Asahipak ODP-40, ODP-50, C4P-50 y C8P-50
Proveedor: Resonac
F7620004 F7620002 F6710003 F6710022 F6710001 F7620003 F7620001 F7620009 F6710023 F6713001 F7620008
554-0884EA 933 EUR
554-0884 554-0886 554-2430 554-0888 554-0889 554-0885 554-0887 554-0883 554-2432 554-2433 554-2435
Columnas de HPLC en fase inversa, Asahipak ODP-40, ODP-50, C4P-50 y C8P-50
Columnas de cromatografía
Columnas de amino basadas en polímeros que incorporan un grupo amino en elLas columnas amino a base de polímeros que incorporan un grupo amino en el gel a base de alcohol de polivinilo son adecuadas para el análisis de sacáridos C18 (octadecilo) y C8 (octilo) en fase normal: para productos farmacéuticos y metabolitos que son solubles en líquidos fisiológicos.
  • Polaridad: ODP
  • ODP-40 (tamaño de partícula: 4 µm) versión mejorada de ODP-50 (tamaño de partícula: 5 µm)