Accesorios
Proveedor: Merck
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
1.50082.0001EA 403 EUR
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
Accesorios
Suministros de cromatografía Piezas de repuesto para cromatografía
Las columnas Merck tienen 3 formatos.
1. La Hibar® RT es una columna convencional con conectores hembra estándar de ¹/₁₆" pulgadas. Para proteger la columna analítica se pueden utilizar cartuchos de precolumna LiChrospher 4-4 con el accesorio de conexión.
2. Las columnas de cartuchos LiChroCART® utilizan los conectores extraíbles manuCART®, que son conexiones hembra de ¹/₁₆" estándar. Los conectores ManuCART® incorporan un soporte para el cartucho de protección como parte integral del conjunto que minimiza el volumen muerto. Se puede utilizar con cualquier columna Merck, entre 75 y 250 mm de longitud.
3. Columnas Chromolith®: las barras monolíticas de sílice están recubiertas de PEEK y están listas para usar (sin necesidad de precolumna); consulte la sección correspondiente del catálogo si desea ver fotografías de las columnas y las precolumnas.
LiChroCART®, cartucho con precartuchos LiChroCART® y kit de acoplamiento: Conexión de un cartucho LiChroCART® con un LiChroCART 25-4 y un precartucho 25-2 con el kit de acoplamiento.
Cartucho LiChroCART con conectores ManuCART: El sistema Manucart incluye una precolumna de protección y se puede utilizar con columnas de 2, 3 y 4 mm de diámetro interior y de 75 a 250 mm de longitud.
Cartuchos de protección: Las precolumnas o cartuchos de protección Merck de 4-4 mm proporcionan valor agregado. Con el conector adecuado se pueden utilizar tanto en columnas Merck como con otras marcas. Use los conectores integrales ManuCART para las columnas de cartucho de Merck y el soporte de precolumnas Hibar® 4-4 para las columnas con conectores. Las precolumnas de protección Merck 4-4 existen con fases de C18, C8 RP Select B, Si, NH₂, CN y DIOL.