Conectores con abrazaderas de refuerzo doble
Proveedor: VICI JOUR RESEARCH
JR-M5004 JR-5004-5 JR-5510-5 JR-5580-5 JR-5511-5
554-1067EA 0 EUR
554-1067 JOURJR-5004-5 JOURJR-5510-5 JOURJR-5580-5 JOURJR-5511-5
Conectores con abrazaderas de refuerzo doble
Racores y conectores
Estos accesorios VICI Jour incorporan una abrazadera de refuerzo doble de PEEK única que sujeta el tubo en dos lugares para una seguridad añadida, especialmente con tubos de PEEK o Tefzel. Para prácticamente cualquier conector hembra de ¹/₁₆", por ejemplo, Parker, Swagelok, Waters, Valco, Rheodyne y Upchurch.
  • Construcción completamente de PEEK inerte
  • Versiones de apriete manual y de cabeza hexagonal
  • Hasta 420 bares