Regulador de contrapresión
Proveedor: VICI JOUR RESEARCH
JR-BPR2 JR-BPR1 JR-BPR3
JOURJR-BPR2EA 244 EUR
JOURJR-BPR2 554-1492 JOURJR-BPR3
Regulador de contrapresión
Válvulas Válvulas de retención
Este regulador se instala en la línea de drenaje del detector e impide la formación de burbujas en la celda de flujo durante la desgasificación. Posee una contrapresión ajustable de 0 a 20 bar (300 psi) sin desconectar del sistema. Otros tamaños disponibles.
  • Mejora la estabilidad de la línea base
  • Bajo volumen muerto
  • Biocompatible