Bucles de muestras para válvulas Rheodyne®
Proveedor: VICI JOUR RESEARCH
JR-SLR-111 JR-SLR-112 JR-SLR-112-77 JR-SLR-113 JR-SLR-113-77 JR-SLR-114 JR-SLR-114-77 JR-SLR-115 JR-SLR-115-77 JR-SLR-116 JR-SLR-116-77 JR-SLR-117 JR-SLR-117-77 JR-SLR-118 JR-SLR-118-77 JR-SLR-111-77
554-1030EA 95.7 EUR
554-1030 554-1031 JOURJR-SLR-112-77 554-1032 JOURJR-SLR-113-77 JOURJR-SLR-114 JOURJR-SLR-114-77 554-1033 JOURJR-SLR-115-77 JOURJR-SLR-116 JOURJR-SLR-116-77 554-1034 JOURJR-SLR-117-77 554-1035 JOURJR-SLR-118-77 JOURJR-SLR-111-77
Bucles de muestras para válvulas Rheodyne®
Suministros de cromatografía Loops de muestra para cromatografía
Estos bucles de muestra de acero inoxidable 316 se cortan mediante un proceso de corte electrolítico seguido de una limpieza con vapor ultrasónico y de alta presión para eliminar los contaminantes, se secan y se tapan con tapones sin suavizante para evitar la recontaminación de la tubería.
Para las válvulas 1/16” O-Ø.