Condensadores Dimroth con uniones esmeriladas estándar
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05240211 05240314 05240414 05240311 05240212 05240312 05240313 05240316 05240416
201-1671EA 111 EUR
201-1671 201-1672 201-1673 LENZ05240311 LENZ05240212 LENZ05240312 LENZ05240313 LENZ05240316 LENZ05240416
Condensadores Dimroth con uniones esmeriladas estándar
Condensadores
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Para condensación de vapores. Oliva de plástico de 8 mm de Ø exterior y rosca GL 14, para la entrada y salida de agua de refrigeración.