Condensador con camisa y bobina de enfriamiento, con juntas esmeriladas estándar
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05250214 05250314 05250414 05250211 05250313 05250514
201-1681EA 126 EUR
201-1681 201-1682 201-1683 LENZ05250211 LENZ05250313 LENZ05250514
Condensador con camisa y bobina de enfriamiento, con juntas esmeriladas estándar
Condensadores
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Superficie de enfriamiento adicional para la condensación de vapores muy volátiles. Camisa y bobina de enfriamiento, con toma y cono de junta esmerilada estándar. El suministro de agua se realiza a través de conectores de plástico con un diámetro externo de 8 mm y juntas de rosca GL 14.
DIN 12593
Certificaciones: DIN 12593