Condensador Liebig con juntas esmeriladas estándar
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05210311 05210314 05210414 05210312 05210313 05210212 05210411 05210412 05210413 05210514 05210714 05210211
201-1676EA 52.7 EUR
201-1676 201-1675 201-1684 201-1170 201-0903 201-1171 LENZ05210411 LENZ05210412 LENZ05210413 LENZ05210514 LENZ05210714 201-0902
Condensador Liebig con juntas esmeriladas estándar
Condensadores
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Para condensación de vapores, con manto, cono y casquillo fusionados. Suministro de agua a través de conectores de plástico de 8 mm de diámetro exterior y juntas roscadas GL 14.
DIN 12576
Certificaciones: DIN 12576.