Condensadores Allihn con juntas esmeriladas estándar
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05223211 05223314 05223414 05223413 05223213 05223212 05223214 05223311 05223312 05223313 05223514
201-1677EA 74.8 EUR
201-1677 201-1678 201-1679 201-0361 201-1071 201-1168 201-1072 201-1073 201-1169 201-1074 LENZ05223514
Condensadores Allihn con juntas esmeriladas estándar
Condensadores
Vidrio de borosilicato 3.3 DURAN®.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Para la condensación de vapores. Con camisa de refrigeración. La circulación de agua se realiza a través de olivas de plástico con un diámetro externo de 8 mm y juntas de rosca GL.
201-1168 and 201-1678 according to DIN 12581
Certificaciones: 201-1168 y 201-1678 según la norma DIN 12581