Condensadores de serpentín con juntas esmeriladas estándar
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05233314 05233211 05233414 05233514
201-1680EA 117 EUR
201-1680 201-0898 201-1075 201-1076
Condensadores de serpentín con juntas esmeriladas estándar
Condensadores
Vidrio de borosilicato 3.3 DURAN®.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Para la condensación de vapores, incluye bocas de entrada y salida con juntas esmeriladas. La circulación de agua se realiza a través de olivas de plástico con un diámetro externo de 8 mm y juntas de rosca GL 14.