Tapones de rosca con orificio, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
292270508 292270602 292270902 292271007 292270808
201-1921EA 2.7 EUR
201-1921 201-1922 201-1923 201-1925 201-1924
Tapones de rosca con orificio, DURAN®
Tapas Tapones de botellas
PBT, rojos, sin juntas.
  • Para roscas DIN-GL
  • Resistentes a temperaturas de hasta 180 °C
  • Autoclavables
Con orificio central.