Olivas para tapones conectores de rosca, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
292550603 292470504 286212604 286214005
201-2101EA 2.9 EUR
201-2101 201-2111 SCOT286212604 SCOT286214005
Olivas para tapones conectores de rosca, DURAN®
Racores y conectores
PP con juntas de silicona.
  • Adecuado para tapas de conexión roscadas con roscas GL 14 y GL 18
  • Robusto
  • Sellos de repuesto disponibles para ordenar por separado