Conectores de tubos de liberación rápido, recto
Proveedor: KARTELL
70434 70435 70436 70536 70535
229-0700EA 12.3 EUR
229-0700 229-0701 229-0702 229-0730 229-0729
Conectores de tubos de liberación rápido, recto
Racores y conectores
LDPE, transparente, irrompible.
  • Buena resistencia química
  • Buena resistencia térmica (temperatura de uso hasta 80 °C)
  • Irrompible, muy buena estanqueidad
Con extremos cónicos. Dos piezas conectables. Muy buena estanqueidad, se pueden separar rápidamente y sin esfuerzo. No apto para presión negativa.