Conectores de tubos, en forma de L
Proveedor: KARTELL
71250 71251 71252 71253 71254 71255 71256
229-0735EA 6.1 EUR
229-0735 229-0736 229-0737 229-0738 229-0739 229-0740 229-0741
Conectores de tubos, en forma de L
Racores y conectores
PP, transparente.
  • Buena resistencia mecánica y química
  • Muy buena resistencia térmica
  • Esterilizable en autoclave
  • Apto para productos alimentarios
Las dimensiones se muestran tanto nominales como exactas, ya que la elasticidad de los tubos influirá en la elección del tamaño. Utilice nuestro selector de tubos 229-0111 para determinar el "agarre". Esto proporcionará la dimensión de cresta equivalente para el conector en particular en cuestión.
They meet with the Food and Drug regulations.90/128CEE 92/39CEE and FDA 21 CFR 177.1520.
Suitable for foodstuff.
Certificaciones: Cumple con las regulaciones de alimentos y medicamentos 90/128 CEE, 92/39 CEE y FDA 21 CFR 177.1520.