Conectores de tubos, recto
Proveedor: KARTELL
70510 70511 70512 70513 70514 70515
229-0713EA 6.9 EUR
229-0713 229-0714 229-0715 229-0716 229-0717 229-0718
Conectores de tubos, recto
Racores y conectores
PP, blanco.
  • Buena resistencia mecánica y resistencia química
  • Muy buena resistencia térmica
  • Esterilizable en autoclave
  • Cumple con las normas de alimentos y medicamentos 90/128 CEE, 92/39 CEE y FDA 21 CFR 177.1520
Con extremos cónicos, para conectar tubos del mismo diámetro.