Juntas para tapones de rosca con orificio
Proveedor: Bohlender
H975-02 H975-04 H975-06 H975-10 H975-12 H975-14 H975-18 H975-20 H975-22 H975-26 H975-28 H975-30 H975-34 H975-36
BOHLH975-02EA 13.4 EUR
BOHLH975-02 BOHLH975-04 BOHLH975-06 BOHLH975-10 BOHLH975-12 BOHLH975-14 BOHLH975-18 BOHLH975-20 BOHLH975-22 BOHLH975-26 BOHLH975-28 BOHLH975-30 BOHLH975-34 BOHLH975-36
Juntas para tapones de rosca con orificio
Tapas Tapones de botellas
Silicona con lavadores de PTFE.
  • Resistentes a un intervalo de temperatura de −200 a +250 °C
  • Muy buena resistencia química
  • Fácil manipulación
Para tapones de conexión a rosca con orificio y rosca GL.