Recipiente para muestras con tapón a presión
Proveedor: VITLAB
68594 68894 69194 69294
216-3162EA 36.1 EUR
216-3162 216-3168 216-3174 216-3176
Recipiente para muestras con tapón a presión
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
Polipropileno, transparente, tapón a presión de polietileno de baja densidad transparente.
  • Disponible en 4 tamaños:
  • Tapón a presión hermético
Ideal para la recogida, el almacenamiento y el transporte de muestras.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904