Contenedor de boca ancha con tapón de rosca, Corning® Gosselin™
Proveedor: Corning
PV125-01 PV30-01 PV500-01 PV75-01
215-1309EA 287 EUR
215-1309 215-1311 215-1312 215-1323
Contenedor de boca ancha con tapón de rosca, Corning® Gosselin™
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
PP, opaco blanco, con tapón de rosca.
  • Excelente resistencia a choques
  • Muy buena resistencia química
Ideal for sampling, storage and transport of solid samples.
Precaución: Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904.