Contenedores para muestras con tapón de rosca
Proveedor: KARTELL
916 914 910 912 913 911
216-3112EA 69.1 EUR
216-3112 216-3110 216-3102 216-3106 216-3108 216-3104
Contenedores para muestras con tapón de rosca
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
Para almacenar y transportar muestras de forma segura.
LDPE, translúcido.
  • Buena resistencia química, buena resistencia a la temperatura
  • Paredes resistentes, forma ligeramente cónica
  • Cierre especialmente hermético con el tapón de rosca con junta cónica