Contenedores con tapa a presión
Proveedor: KARTELL
731 732 733 734 735 736 737 730
216-3134EA 27.2 EUR
216-3134 216-3138 216-3140 216-3142 216-3144 216-3143 216-3136 216-0576
Contenedores con tapa a presión
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
LDPE, translúcido.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • Ligera, resistente e irrompible
Con tapa a presión incorporada. La tapa se cierra fácilmente con poca presión. Fondo plano.