Envase con tapa a presión o de rosca
Proveedor: KARTELL
2598 597
216-2280EA 224 EUR
216-2280 216-2260
Envase con tapa a presión o de rosca
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
PP translúcido o PS transparente, con tapa de polietileno.
  • PP con muy buena resistencia química y térmica (de –10 a +120 °C), autoclavable
  • PS con buena resistencia química y térmica (de –10 a +70 °C)
  • Ambos tipos son herméticos, ligeros y resistentes
Idóneo para la recolección, el transporte y el almacenamiento de muestras.