Sample containers with screw cap
Proveedor: VITLAB
130597 130297 130397 130497
216-3196EA 87.9 EUR
216-3196 216-3193 216-3194 216-3195
Sample containers with screw cap
Tarros Tarros para uso general
PFA, with PFA screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904