Tubos para muestras con tapón de rosca, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
363282 364238
479-0017EA 230 EUR
479-0017 479-0019
Tubos para muestras con tapón de rosca, Nunc™
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
PS, transparente con tapón de rosca de PE.
  • Buena resistencia química, diseñado para un alto nivel de estrés mecánico
  • Resistente a temperaturas de –10 a +70 °C
  • Se puede centrifugar hasta 4000 × g
Base plana. El tapón de rosca no tiene bordes afilados en su interior, lo que evita la formación de gotitas y el riesgo de formación de aerosoles es bajo. Ideal para transportar y almacenar sangre, orina, etc. Volumen de trabajo 25 ml.