Frasco para muestras de orina con tapón de rosca
Proveedor: KARTELL
5640 5641 5571 5642 5643 5644 5570
216-0266EA 121 EUR
216-0266 216-0267 216-2118 216-2119 KART5643 216-2120 KART5570
Frasco para muestras de orina con tapón de rosca
Sistemas para diagnóstico Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
PP, translucent urine cups with screw cap. Non sterile cups have a blue screw cap and are sold in multi-packs. Sterile cups have a red screw cap and a satinised marking area and are individually wrapped.
  • Disponibles estériles
  • Tapón de rosca con apertura y cierre rápidos, herméticos