Recipientes para orina y muestras biológicas con tapón de rosca
Proveedor: KARTELL
2596 2696 5630 5631
216-0254EA 316 EUR
216-0254 216-0255 216-0264 216-0442
Recipientes para orina y muestras biológicas con tapón de rosca
Sistemas para diagnóstico Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
Poliestireno (PS) transparente con tapón de rosca de PE o PP.
  • De 60 ml con tapones de rosca de PE y de 200 ml con tapones de rosca de PP
  • Tapón de rosca de apertura y cierre rápidos, herméticos
Idóneos para recogida, almacenamiento y transporte de muestras de orina y muestras biológicas.
* Aseptic containers individually wrapped, with label.