Contadores celulares, Neubauer
Proveedor: LABOR OPTIK
1300000 1310000 1320000 1330000
631-1131EA 74.6 EUR
631-1131 631-1114 631-1115 631-1116
Contadores celulares, Neubauer
Portaobjetos Contadores celulares
A diferencia de las cámaras de recuento Neubauer mejoradas, la superficie de recuento de los celdas de grupo está limitada únicamente por la línea exterior.
  • Cuatro cuadrados grandes en las esquinas se dividen en 16 cuadrados cada uno - Recuento de leucocitos
  • Cuadrado grande del medio dividido en 16 cuadrados grupales
  • Cada cuadrado grande se divide a su vez en 16 cuadrados
Red de recuento: 9
Celdas grandes, cada una de 1 mm²
Large squares: 1 mm² each