Contadores celulares, Fuchs-Rosenthal
Proveedor: LABOR OPTIK
2706000 2710000 2720000 2730000
631-1171EA 62 EUR
631-1171 631-1125 631-1126 631-1127
Contadores celulares, Fuchs-Rosenthal
Portaobjetos Contadores celulares
16 celdas grandes, cada una de 1 mm². Cada celda grande se divide en 16 celdas más pequeños.
Suitable for counting cells in liquor (CSF).