Crisoles, Metalware™
Proveedor: NICKEL ELECTRO
1 10 14 15 16 17 18 19 2 22 28 3 37 4 5 6 7 21
459-0050EA 19 EUR
459-0050 459-0051 459-0165 459-0166 459-0167 459-0258 459-0168 459-0259 459-0052 459-0261 459-0169 459-0053 459-0170 459-0054 459-0061 459-0065 459-0066 459-0260
Crisoles, Metalware™
Crisoles
Estos crisoles están hechos de níquel (99,6% puro).
  • Adecuado para la mayoría de ácidos y álcalis
  • Rango de temperatura de trabajo recomendado hasta 350 °C
Se pueden utilizar a temperaturas de hasta 800 °C. Un uso prolongado por encima de las temperaturas recomendadas reduce considerablemente la  vida útil del crisol.
Las tapas están disponibles por separado. Las tapas de níquel tienen una pestaña extendida para levantar la tapa con pinzas de níquel. Utilice pinzas de níquel para manipular crisoles de níquel y tapas con pinzas de níquel para crisoles para evitar la contaminación.