Cubetas de electroporación
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5510-11 5520 5540-11
732-2267EA 417 EUR
732-2267 732-2268 732-2269
Cubetas de electroporación
Cubetas Cubetas de electroporación
Compatible con todos los electroporadores convencionales.
  • Sus precisas tolerancias de ranura aseguran la reproducibilidad en la administración del voltaje y una gran eficacia de transformación
  • Su forma de cámara constante fabricada con un molde de plástico sin costuras evita fugas y mantiene las placas de aluminio en paralelo para un tratamiento uniforme de las muestras y mayor seguridad
  • Las tapas opacas con códigos de color facilitan el etiquetado y el reconocimiento de las muestras
  • Las tapas encajan a la perfección para asegurar la esterilidad
Información para pedidos: Disponibles en 3 tamaños de ranura: 1 mm (tapa blanca) proporciona impulsos con la mayor fuerza de campo y es ideal para células bacterianas; 2 mm (tapa azul) genera impulsos con una fuerza de campo media y funciona bien con células de levaduras; 4 mm (tapa verde) produce impulsos con la menor fuerza de campo y por ello es la más adecuada para células de mamíferos.