Cubetas desechables
Proveedor: Brand
759005 759015 759105 759115
634-8111EA 16.9 EUR
634-8111 634-8112 634-0000 634-0001
Cubetas desechables
Cubetas Cubetas para espectrofotómetros
Cubetas desechables estándar, macro o semi-micro, de PS o PMMA. Son ideales para mediciones cinéticas.
  • Marca de flecha para indicar la dirección de transmisión
  • Paso óptico de 10 mm, claro y limpio
  • Paredes en bajorelieve proporcionan protección contra rayaduras
PS cuvettes - range of application: 340 nm to 900 nm; standard deviation at 360 nm ≤±0.005 extinction units.
External: Cuvette:12.5×12.5×45 mm
Window: Macro cuvette: 10×35 mm
Window: Semi-micro cuvette: 4.5×23 mm
Información de suministro: Agrupadas por el número de cavidades del molde, para garantizar la menor variación posible del coeficiente de absorción.
Envase: In a resealable, practical packaging.