Cubetas desechables, UVette®
Proveedor: EPPENDORF
0030106.300 4099100.007 0030106.318
634-1921EA 68.2 EUR
634-1921 634-1922 634-1923
Cubetas desechables, UVette®
Cubetas Cubetas para espectrofotómetros
El diseño de la cubeta tiene una base en forma de embudo, evita el efecto capilar y garantiza que el líquido permanezca constantemente en el centro del área de medición.
  • Compatible con la mayoría de espectrofotómetros con el adaptador adecuado
  • 4 ventanas ópticas y graduaciones a 500 y 1000 µl
  • No se requieren adaptadores para su uso con el biofotómetro Eppendorf
El diseño permite utilizar una trayectoria óptica de 2 y 10 mm, con la simple rotación de la UVette en 90 grados. En la mayoría de los casos, utilizando la trayectoria óptica de 2 mm, no es necesario diluir las muestras de alta concentración.
Routine pack: Bulk cuvettes in a reclosable box.
Starter set: 80 individually packed UVettes with universal adapter for a 15 mm light centre height (including GeneQuant) convertible to 8,5 mm.
Envase: Individually blister-packed for contamination-free work, DNA, RNase and protein-free or bulk cuvettes in a reclosable box.